Sondeanfertigung Stabtherm., -5+105:0,1C, weibelegt., mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezi alfllung, Eintauch total, Lnge 550mm, oben mit Ring, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Sondeanfertigung Stabtherm., -5+105:0,1C, weibelegt., mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezi alfllung, Eintauch total, Lnge 550mm, oben mit Ring, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Sondeanfertigung Stabtherm., -5+105:0,1°C, weißbelegt., mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezi alfüllung, Eintauch total, Länge 550mm, oben mit Ring, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARME9024-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: ME9024-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARME9024-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder