Anschtztherm., +248+302:0,2C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Fllung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterversc hluss mit Knopf, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Anschtztherm., +248+302:0,2C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Fllung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterversc hluss mit Knopf, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Anschütztherm., +248+302:0,2°C, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterversc hluss mit Knopf, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARN60032-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N60032-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARN60032-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder