Anschtztherm., hnlich DIN, +48+102:0,2C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinne nbeschichtung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Anschtztherm., hnlich DIN, +48+102:0,2C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinne nbeschichtung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei +100C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Anschütztherm., ähnlich DIN, +48+102:0,2°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinne nbeschichtung, 175x5-6mm, Eintauch total, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprüfschein bei +100°C 1 * 1 ST AMARN60162-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N60162-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN60162-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder