Amarell-Spezial-Therm., -10+52:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbesch ichtung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 5 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Amarell-Spezial-Therm., -10+52:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbesch ichtung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 5 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARN61620-CB/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N61620-CB/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN61620-CB/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder