Amarell-Spezial-Therm., +48+102:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbesc hichtung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Hilfsskala bei 0°C, staatlich kalibriert, mit Kalibriers 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Amarell-Spezial-Therm., +48+102:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbesc hichtung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Hilfsskala bei 0°C, staatlich kalibriert, mit Kalibriers 1 * 1 ST AMARN61622-CB/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N61622-CB/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN61622-CB/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder