Amarell-Spezial-Therm., +148+202:0,1C, Einschlussform, Kap. rund, unbelegt, Gallium-Fllung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mi t Knopf, mit Hilfsskala bei 0C, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Amarell-Spezial-Therm., +148+202:0,1C, Einschlussform, Kap. rund, unbelegt, Gallium-Fllung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mi t Knopf, mit Hilfsskala bei 0C, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Amarell-Spezial-Therm., +148+202:0,1°C, Einschlussform, Kap. rund, unbelegt, Gallium-Füllung, ca.450x9,0-9,5mm, Richterverschluss mi t Knopf, mit Hilfsskala bei 0°C, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARN61626-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N61626-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARN61626-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder