Feintherm. ähnlich Landsberger, +17+35:0,05°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillari nnenbeschichtung, Eintauch total, ca.300x9mm, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Feintherm. ähnlich Landsberger, +17+35:0,05°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillari nnenbeschichtung, Eintauch total, ca.300x9mm, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein 1 * 1 ST AMARN63802-CB/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N63802-CB/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN63802-CB/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder