Feintherm. hnlich Landsberger, +34+52:0,05C, Unterteil 180x6-7mm, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 160mm Eintauch, 480mm lang, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein be 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Feintherm. hnlich Landsberger, +34+52:0,05C, Unterteil 180x6-7mm, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 160mm Eintauch, 480mm lang, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein be 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Feintherm. ähnlich Landsberger, +34+52:0,05°C, Unterteil 180x6-7mm, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 160mm Eintauch, 480mm lang, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprüfschein be 1 * 1 ST AMARN63954-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N63954-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN63954-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder