Feintherm. ähnlich Landsberger, +84+102:0,05°C, Unterteil 180x6-7mm, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mi t spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 160mm Eintauch, 480mm lang, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Feintherm. ähnlich Landsberger, +84+102:0,05°C, Unterteil 180x6-7mm, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mi t spezieller Kapillarinnenbeschichtung, 160mm Eintauch, 480mm lang, Richterverschluss mit Knopf, staatlich kalibriert 1 * 1 ST AMARN63960-CB/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N63960-CB/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN63960-CB/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder