Przisions-Therm., hnlich ISO 655, lange Form, -25+5:0,1C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, Eintauch total, max. 375x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Przisions-Therm., hnlich ISO 655, lange Form, -25+5:0,1C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, Eintauch total, max. 375x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Präzisions-Therm., ähnlich ISO 655, lange Form, -25+5:0,1°C, Einschlussform, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezie ller Kapillarinnenbeschichtung, Eintauch total, max. 375x9mm, Richterverschluss mit Knopf, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARN65000-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N65000-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN65000-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder