Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +138+162:0,2C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spe zieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, m 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +138+162:0,2C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spe zieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, m 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Präzisions-Therm., ähnlich ISO 656, kurze Form, +138+162:0,2°C, Milchglasskala, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spe zieller Kapillarinnenbeschichtung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0°C, m 1 * 1 ST AMARN65758-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N65758-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARN65758-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder