Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +290+410:1C, Milchglasskala, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Przisions-Therm., hnlich ISO 656, kurze Form, +290+410:1C, Milchglasskala, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0C, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Präzisions-Therm., ähnlich ISO 656, kurze Form, +290+410:1°C, Milchglasskala, Kap. unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauchend, max. 250x9mm, Richterverschluss mit Knopf, Hilfsskala bei 0°C, eichfähig 1 * 1 ST AMARN65816-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N65816-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARN65816-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder