Therm. zum Amarell-Universalsatz, -100+30:0,5C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Toluol, ganz eintauchend, Richterverschluss, jedoch staatlich kalibriert, mit DKD-Schein mit 3 Prfpunkten * Lieferzeit: momentan ca. 10 Wochen * 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Therm. zum Amarell-Universalsatz, -100+30:0,5C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Toluol, ganz eintauchend, Richterverschluss, jedoch staatlich kalibriert, mit DKD-Schein mit 3 Prfpunkten * Lieferzeit: momentan ca. 10 Wochen * 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Therm. zum Amarell-Universalsatz, -100+30:0,5°C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Toluol, ganz eintauchend, Richterverschluss, jedoch staatlich kalibriert, mit DKD-Schein mit 3 Prüfpunkten * Lieferzeit: momentan ca. 10 Wochen * 1 * 1 ST AMARN71002-TOLDKD3 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N71002-TOLDKD3
Lokale Artikelnummer:: AMARN71002-TOLDKD3
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder