Therm. zum Amarell-Universalsatz, +147+202:0,1°C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauc hend, Richterverschluss, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Therm. zum Amarell-Universalsatz, +147+202:0,1°C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauc hend, Richterverschluss, staatlich kalibriert, mit Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARN71012-GA/CC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N71012-GA/CC
Lokale Artikelnummer:: AMARN71012-GA/CC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder