Therm. zum Amarell-Universalsatz, +297+360:0,1°C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauc hend, Richterverschluss, mit Werkprüfschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Therm. zum Amarell-Universalsatz, +297+360:0,1°C, 400x9mm, Einschlussform, Kap. prismatisch, unbelegt, Gallium-Füllung, ganz eintauc hend, Richterverschluss, mit Werkprüfschein mit 3 Prüfpunkten 1 * 1 ST AMARN71018-GA/WC 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N71018-GA/WC
Lokale Artikelnummer:: AMARN71018-GA/WC
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder