Quarzglastherm., 0+750:2C, 450x8-9mm, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, Skalenblatt aus Quarz, ganz eintauchend, Stiftverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Quarzglastherm., 0+750:2C, 450x8-9mm, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, Skalenblatt aus Quarz, ganz eintauchend, Stiftverschluss mit Knopf, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzglastherm., 0+750:2°C, 450x8-9mm, Kap. unbelegt, Gallium-Füllung, Skalenblatt aus Quarz, ganz eintauchend, Stiftverschluss mit Knopf, eichfähig 1 * 1 ST AMARQ134000-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: Q134000-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARQ134000-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder