Quarzglastherm., 0+800:5C, Oberteil ca. 300x13-15mm, Unterteil 400x8-9mm, Milchglasskale, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, teilweis e eintauchend, Eintauch ist 5-10cm krzer als das Unterteil, Kork-Gips-Verschluss, mit Metallkappe, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Quarzglastherm., 0+800:5C, Oberteil ca. 300x13-15mm, Unterteil 400x8-9mm, Milchglasskale, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, teilweis e eintauchend, Eintauch ist 5-10cm krzer als das Unterteil, Kork-Gips-Verschluss, mit Metallkappe, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Quarzglastherm., 0+800:5°C, Oberteil ca. 300x13-15mm, Unterteil 400x8-9mm, Milchglasskale, Kap. unbelegt, Gallium-Füllung, teilweis e eintauchend, Eintauch ist 5-10cm kürzer als das Unterteil, Kork-Gips-Verschluss, mit Metallkappe, eichfähig 1 * 1 ST AMARQ137108-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: Q137108-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARQ137108-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder