Feintherm. aus Quarzglas, -10+360:1C, 400x8-9mm, Einschlussform, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, Stiftverschluss mit Knopf, eichfh ig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Feintherm. aus Quarzglas, -10+360:1C, 400x8-9mm, Einschlussform, Kap. unbelegt, Gallium-Fllung, Stiftverschluss mit Knopf, eichfh ig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Feintherm. aus Quarzglas, -10+360:1°C, 400x8-9mm, Einschlussform, Kap. unbelegt, Gallium-Füllung, Stiftverschluss mit Knopf, eichfäh ig 1 * 1 ST AMARQ146008-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: Q146008-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARQ146008-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder