Getreide Thermometer aus Glas, Pappskale, 0+50:1c, Kap. prismatisch, weissbeleg, rote Spezial Fllung, ca 120x10mm ohne Kappe, oben rund 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Getreide Thermometer aus Glas, Pappskale, 0+50:1c, Kap. prismatisch, weissbeleg, rote Spezial Fllung, ca 120x10mm ohne Kappe, oben rund 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Getreide Thermometer aus Glas, Pappskale, 0+50:1°c, Kap. prismatisch, weissbeleg, rote Spezial Füllung, ca 120x10mm ohne Kappe, oben rund 1 * 1 ST AMARS580054-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: S580054-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARS580054-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder