AMA Tiefkühltherm., komplett in Kunststoffgehäuse, -35+20:0,5°C, ca. 280x28mm, Einschlussform, Kap. gelbbelegt, rote Alkohol-Fllg., rund zugeschmolzen, staatlich geeicht, mit Eichstempel Wichtig: Die Lagerung dieser Instrumente sollte stehend erfolg 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
AMA Tiefkühltherm., komplett in Kunststoffgehäuse, -35+20:0,5°C, ca. 280x28mm, Einschlussform, Kap. gelbbelegt, rote Alkohol-Fllg., rund zugeschmolzen, staatlich geeicht, mit Eichstempel Wichtig: Die Lagerung dieser Instrumente sollte stehend erfolg 1 * 1 ST AMART108406-FL/VS 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: T108406-FL/VS
Lokale Artikelnummer:: AMART108406-FL/VS
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder