V-Form-Therm., DIN 16181, -60+40:2C, Form B, Einbaulnge 63mm, Spezialfllung, Oberteil 110mm, kleine gerade Form, Gewinde G 1/2 A 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
V-Form-Therm., DIN 16181, -60+40:2C, Form B, Einbaulnge 63mm, Spezialfllung, Oberteil 110mm, kleine gerade Form, Gewinde G 1/2 A 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
V-Form-Therm., DIN 16181, -60+40:2°C, Form B, Einbaulänge 63mm, Spezialfüllung, Oberteil 110mm, kleine gerade Form, Gewinde G 1/2 A 1 * 1 ST AMART123000-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: T123000-FL
Lokale Artikelnummer:: AMART123000-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder