Stocktherm., hnlich DIN 16174, 0+160:2C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, red special liquid, Oberteil 235x20,5mm, Un terteil 213x8mm, Eintauchtiefe 138mm, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Stocktherm., hnlich DIN 16174, 0+160:2C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, red special liquid, Oberteil 235x20,5mm, Un terteil 213x8mm, Eintauchtiefe 138mm, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Stocktherm., ähnlich DIN 16174, 0+160:2°C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, red special liquid, Oberteil 235x20,5mm, Un terteil 213x8mm, Eintauchtiefe 138mm, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST AMART91194-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: T91194-FL
Lokale Artikelnummer:: AMART91194-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder