Winkeltherm., hnlich DIN 16175, 0+160:2C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, rote Spezialfllung, Oberteil 228x20,5mm, Unterteil 125x8mm, Winkel 90 nach hinten abgebogen, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Winkeltherm., hnlich DIN 16175, 0+160:2C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, rote Spezialfllung, Oberteil 228x20,5mm, Unterteil 125x8mm, Winkel 90 nach hinten abgebogen, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Winkeltherm., ähnlich DIN 16175, 0+160:2°C, Kap. prismatisch, gelbbelegt, Milchglasskale, rote Spezialfüllung, Oberteil 228x20,5mm, Unterteil 125x8mm, Winkel 90° nach hinten abgebogen, Kork, rund zugeschmolzen 1 * 1 ST AMART96292-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: T96292-FL
Lokale Artikelnummer:: AMART96292-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder