Handschuhe AlphaTec Solvex 37-676 : Ungefütterter Nitrilkautschuk (NBR). Nach ISO 9002 gefertigt. Grün. Velourisiert. Umgekehrte rau tenförmige Ausführung. Stärke 0.38 mm. Länge 330 mm. Grösse 8 1 * 12 PAAR
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Handschuhe AlphaTec Solvex 37-676 : Ungefütterter Nitrilkautschuk (NBR). Nach ISO 9002 gefertigt. Grün. Velourisiert. Umgekehrte rau tenförmige Ausführung. Stärke 0.38 mm. Länge 330 mm. Grösse 8 1 * 12 PAAR ANSE37-676/8 1 * 12 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: 37-676/8
Lokale Artikelnummer:: ANSE37-676/8
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder