ARMSTULPE 2000 STD 600 WEISS 1 * 300 PAAR
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
Sleeve protectors, AlphaTec® 2000, PE, White, 600, Length: 510 mm, Microporous PE laminate, Weight: 63 g/m², General Purpose, Laboratory, Industrial, Food
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
ARMSTULPE 2000 STD 600 WEISS 1 * 300 PAAR ANSEWH20B-00600-00 1 * 300 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: WH20B-00600-00
Lokale Artikelnummer:: ANSEWH20B-00600-00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder