Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BI1369C-100MG BI1369C-250MG BI1369C-50MG
APOSBI1369C-100MGEA 92.8 EUR InStock
APOSBI1369C-100MG APOSBI1369C-250MG APOSBI1369C-50MG
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP Pink)
U.S. Patent No. 5,364,767 (to Research Organics, Inc.)


Formel: C₈H₆ClNO₄P·C₇H₁₀N
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216690
CAS-Nummer: 159954-33-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge