Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Succinimid

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 43.5 EUR InStock
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimid
Succinimid


Formel: C₄H₅NO₂
Siedepunkt: 285…290 °C
Melting Pt: 121…126 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 201 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge