Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BI3332-1G
APOSBI3332-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSBI3332-1G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Formel: C₁₆H₁₆LiO₃P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29472537
CAS-Nummer: 85073-19-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge