Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phleomycin

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BI3852-100MG BI3852-50MG BI3852-25MG
APOSBI3852-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBI3852-100MG APOSBI3852-50MG APOSBI3852-25MG
Phleomycin
Phleomycin
Phleomycin is a glycopeptide antibiotic of the bleomycin family that exhibits in vivo activity against bacteria, eukaryotic microorganisms, plant and animal cells.


Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00131846
CAS-Nummer: 11006-33-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge