Phleomycin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BI3852-100MG BI3852-50MG BI3852-25MG
APOSBI3852-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBI3852-100MG APOSBI3852-50MG APOSBI3852-25MG
Phleomycin
Phleomycin
Phleomycin is a glycopeptide antibiotic of the bleomycin family that exhibits in vivo activity against bacteria, eukaryotic microorganisms, plant and animal cells.
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00131846
CAS-Nummer: 11006-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..