di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BI4838-25G
APOSBI4838-25GEA 42.2 EUR InStock
APOSBI4838-25G
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 97+%
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306.11 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge