Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

BIS-TRIS-Propan 99+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BI6850-100G BI6850-500G BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSBI6850-100G APOSBI6850-500G APOSBI6850-1KG
BIS-TRIS-Propan 99+%
BIS-TRIS-Propan
Biological buffer - useful range 6.3-9.5

  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%


Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
Melting Pt: 164…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..