Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dithioerythrit ≥99%, Molekularbiologische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 116 EUR InStock
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
1,4-Dithioerythrit ≥99%, Molekularbiologische Qualität
1,4-Dithioerythrit
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.


Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Melting Pt: 82…84 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge