Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Arginin Hydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid
USP, pyrogen free


Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Melting Pt: 226…230 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge