Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIA1145-100G BIA1145-25G
APOSBIA1145-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIA1145-100G APOSBIA1145-25G
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
A fluorescent stain for nuclei acids in agarose andpolyacrylamide gels.
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Melting Pt: 165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge