N(α)-Acetyl-L-Tryptophan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIA1792-100G
APOSBIA1792-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSBIA1792-100G
N(α)-Acetyl-L-Tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Melting Pt: 186 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065976
CAS-Nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge