(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIA1796-100G
APOSBIA1796-100GEA 29 EUR InStock
APOSBIA1796-100G
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
Formel: C₇H₁₃NO₃
Melting Pt: 165 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066066
CAS-Nummer: 96-81-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge