15-Acetoxyscirpenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIA2304-1MG
APOSBIA2304-1MGEA 133 EUR InStock
APOSBIA2304-1MG
15-Acetoxyscirpenol
15-Acetoxyscirpenol
Formel: C₁₈H₂₆O₅
Melting Pt: 165…167 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078774
CAS-Nummer: 2623-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge