Adenin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenin ≥99%
Adenin
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formel: C₅H₅N₅
Melting Pt: 360…365 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge