Apicidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIA4318-1MG
APOSBIA4318-1MGEA 27.7 EUR InStock
APOSBIA4318-1MG
Apicidin
Apicidin
Formel: C₃₄H₄₉N₅O₆
Melting Pt: 190 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 183506-66-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge