Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bialaphos sodium

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 422 EUR InStock
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.


Formel: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01674432
CAS-Nummer: 71048-99-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge