Calcein
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIB1007-1G BIB1007-5G
APOSBIB1007-1GEA 58 EUR InStock
APOSBIB1007-1G APOSBIB1007-5G
Calcein
Calcein
Formel: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005049
CAS-Nummer: 154071-48-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge