5-Bromo-2-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIB6015-1G
APOSBIB6015-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSBIB6015-1G
5-Bromo-2-methylindole
5-Bromo-2-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
Melting Pt: 104…107 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01863677
CAS-Nummer: 1075-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge