5-Brom-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BIB6018-1G
APOSBIB6018-1GEA 162 EUR InStock
APOSBIB6018-1G
5-Brom-DL-tryptophan
5-Brom-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283.12 g/mol
Melting Pt: 264 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005648
CAS-Nummer: 6548-09-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge