Methyl-α-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIB6104-25G
APOSBIB6104-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSBIB6104-25G
Methyl-α-D-galactopyranoside
Methyl-α-D-galactopyranoside
Formel: C₇H₁₄O₆
Melting Pt: 116…117 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064085
CAS-Nummer: 3396-99-4
EINECS: 222-251-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge