Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium phenylpyruvate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIB6259-100G BIB6259-50G BIB6259-25G
APOSBIB6259-100GEA 502 EUR InStock
APOSBIB6259-100G APOSBIB6259-50G APOSBIB6259-25G
Sodium phenylpyruvate
Sodium phenylpyruvate


Formel: C₉H₇NaO₃
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002590
CAS-Nummer: 114-76-1
EINECS: 204-053-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge