Phomalactone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIBR1076-1MG
APOSBIBR1076-1MGEA 277 EUR InStock
APOSBIBR1076-1MG
Phomalactone
Phomalactone
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154.163 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02752490
CAS-Nummer: 28921-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge