Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cytochalasin A

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BIC1013-10MG BIC1013-1MG BIC1013-5MG
APOSBIC1013-10MGEA 725 EUR InStock
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).


Formel: C₂₉H₃₅NO₅
MDL Number: MFCD00005935
CAS-Nummer: 14110-64-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge