Cytochalasin C
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 241 EUR InStock
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Formel: C₃₀H₃₇NO₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066080
CAS-Nummer: 22144-76-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge