Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICL212-1G
APOSBICL212-1GEA 139 EUR InStock
APOSBICL212-1G
Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
Bromessigsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
Primary amine & Sulphhydryl reactiveProtein-Protein conjugation.
Formel: C₆H₆BrNO₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00058571
CAS-Nummer: 42014-51-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge